Key Documents
679682
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
137-141 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
CMMURVLHXMNTHY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)