Documentos Principais
679402
Sigma-Aldrich
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
97%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazole-2-one, 1-(2-Propenyl)-2-benzimidazolidinone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 835,00
R$ 835,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 835,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 835,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
121-125 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13)
chave InChI
XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)