Documentos Principais
678899
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Cyano-2-fluoroiodobenzene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 495,00
R$ 495,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 495,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3FIN
Número CAS:
Peso molecular:
247.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 495,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
113-117 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
chave InChI
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)