Documentos Principais
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.073,00
25 G
R$ 2.171,00
R$ 1.073,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.073,00
25 G
R$ 2.171,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Beilstein:
387264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.073,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.590 (lit.)
p.e.
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
pf
38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
chave InChI
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)