678236
D-2-Aminobutyric acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(NH2)13COOH
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1/i4+1
chave InChI
QWCKQJZIFLGMSD-AVODWXSXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)