Documentos Principais
678066
Sigma-Aldrich
Poly{[2,5-bis(2-(N,N-diethylamino)ethoxy)-1,4-phenylene]-alt-1,4-phenylene}
Sinônimo(s):
Poly{[2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-1,4-phenylene]-alt-1,4-phenylene}
About This Item
Fórmula linear:
(C24H34N2O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
λmax
340 nm
fluorescência
λem 401 nm in chloroform
Aplicação
A neutral analogue of water-soluble quaternary ammonium functionalized poly(p-phenylene) (PPP) polyelectrolyte.[1]
Soluble in organic solvents (THF, cholorform) and dilute aqueous acid.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J.R. Reynolds
Macromolecules, 32, 3970-3970 (1999)