Documentos Principais
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid 1,8-monoanhydride
Sinônimo(s):
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-c,d]pyran-6,7-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H6O7
Número CAS:
Peso molecular:
286.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)