Documentos Principais
677604
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
123.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
pf
256 °C (dec.)
alteração de massa
M+4
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)