Documentos Principais
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
Sinônimo(s):
Hydrogenated polystyrene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.704,00
R$ 1.704,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.704,00
About This Item
Fórmula linear:
(C8H14)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.704,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
solubilidade
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)