Documentos
67705
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanate bound to polystyrene HL
extent of labeling: ~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Sinônimo(s):
Isocyanate polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensão da rotulagem
~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
matriz
crosslinked with 2% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
Outras notas
Scavenger resin to remove excess amines and hydrazines from reaction solutions
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)