Documentos
676241
Sigma-Aldrich
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Sinônimo(s):
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28I4Ru2
Número CAS:
Peso molecular:
978.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
234-236 °C
cadeia de caracteres SMILES
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Informações legais
A product of Umicore
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2