Documentos Principais
676187
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylneopentylphosphine
95%
Sinônimo(s):
Bis(1,1-dimethylethyl)(2,2-dimethylpropyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H29P
Número CAS:
Peso molecular:
216.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
índice de refração
n20/D 1.478
p.e.
40 °C/0.1 mmHg
densidade
0.839 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H2,1-9H3
chave InChI
JBGICSFDKZAWFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Highly active palladium complexes
  • Synthesis of organometallic compounds of iridium and rhodium
Ligand for cross coupling of aryl bromides and chlorides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)