676179
Di-tert-butylneopentylphosphonium tetrafluoroborate
95%
Sinônimo(s):
Di-tert-butylneopentylphosphine tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
258-262 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)C[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.BF4/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;2-1(3,4)5/h10H2,1-9H3;/q;-1/p+1
chave InChI
UWNPUGYQGIWNRI-UHFFFAOYSA-O
Aplicação
- Cocatalyst for palladium-catalyzed Kumada couplings
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?