Documentos
675822
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
97-101 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
chave InChI
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3