Documentos Principais
675776
Sigma-Aldrich
Stearoyl-13C18 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 8.963,00
10 MG
R$ 14.292,00
R$ 8.963,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 8.963,00
10 MG
R$ 14.292,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
Peso molecular:
1051.86 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
R$ 8.963,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+18
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)