Documentos
675199
Sigma-Aldrich
Methane sulfonic acid-d
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO2OD
Número CAS:
Peso molecular:
97.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
167 °C/10 mmHg
densidade
1.496 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
chave InChI
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup