Documentos Principais
675148
Sigma-Aldrich
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
253.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
136-140 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
chave InChI
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)