Documentos Principais
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 4.377,00
R$ 4.377,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 4.377,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BrMgO
Número CAS:
Peso molecular:
287.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.377,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in THF
densidade
1.033 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)