671843
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate
for catalysis, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
[EMIM][TFA]
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Impurezas
≤500 ppm water
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2HF3O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-2(4,5)1(6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
JOKVYNJKBRLDAT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)