Documentos
671517
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-N″-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
95% (HPLC)
Sinônimo(s):
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H38N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
542.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
95% (HPLC)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C29H38N2O8/c32-27(11-12-28(33)34)30-13-5-15-36-17-19-38-20-18-37-16-6-14-31-29(35)39-21-26-24-9-3-1-7-22(24)23-8-2-4-10-25(23)26/h1-4,7-10,26H,5-6,11-21H2,(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)
chave InChI
VWGYNWSOHMVYGG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.