Documentos Principais
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.408,00
R$ 1.408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.408,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
213.28
Beilstein:
2806217
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
pf
116-119 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
chave InChI
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)