Documentos Principais
671150
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 3000
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol 2-aminoethyl ether 2-boc-aminoethyl ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)