Documentos Principais
670766
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
97%
Sinônimo(s):
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.30
Beilstein:
7745537
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5%
97%
Formulário
solid
pureza óptica
ee: ≥99.0%
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
AKVIZYGPJIWKOS-IUCAKERBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)