Documentos
670537
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclopentanediamine
97%
Sinônimo(s):
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclopentane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Beilstein:
9484552
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥95:5%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges