Documentos Principais
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamine
≥98%
Sinônimo(s):
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamine, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Beilstein:
5741777
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
atividade óptica
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
pf
156-160 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
chave InChI
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)