Documentos Principais
670235
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-D-phenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14F5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
355.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m1/s1
chave InChI
UZDKQMIDSLETST-ZCFIWIBFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)