Documentos Principais
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaroyl chloride
≥97.0%
Sinônimo(s):
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester, Ethyl fumaryl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 688,00
5 G
R$ 3.107,00
R$ 688,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 688,00
5 G
R$ 3.107,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
162.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 688,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.463
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
chave InChI
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)