Documentos Principais
669407
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-O-benzoylhydroxylamine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
Benzoic acid N-hydroxy-tert-butylamine ester hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)CO2NHC(CH3)3 HCl
Peso molecular:
229.70
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
168 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(C)(C)[NH2+]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,3)12-14-10(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
chave InChI
UAYHNCIDRZTSPO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)