669164
(N-Boc-2-pyrrolyl)dimethylsilanol
97%
Sinônimo(s):
N-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
48-57 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1[Si](C)(C)O
InChI
1S/C11H19NO3Si/c1-11(2,3)15-10(13)12-8-6-7-9(12)16(4,5)14/h6-8,14H,1-5H3
chave InChI
RLDVDBYGGISJNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare cross-coupling products by reacting with various aryl iodides.
- In the synthesis of alkoxyhydrosiloxanes by reacting with alkoxyhydrosilanes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.