668176
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]benzene
kanata purity
Sinônimo(s):
(S,S)-i-Pr-DUPHOS
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
pf
26-43 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC[C@H]3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
RBVGOQHQBUPSGX-ZJZGAYNASA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.