Documentos Principais
668044
Sigma-Aldrich
9-Undecynoic acid
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
182.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)