Documentos Principais
667668
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate, 3-oxide
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
193.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
128 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
chave InChI
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)