Key Documents
666947
Sigma-Aldrich
4-[4′-(3-Pentyloxy)phenyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2CHO(C6H5)(C6H5)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
284.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
110-121 °C
cadeia de caracteres SMILES
OB(C1=CC=C(C2=CC=C(OC(CC)CC)C=C2)C=C1)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-3-16(4-2)21-17-11-7-14(8-12-17)13-5-9-15(10-6-13)18(19)20/h5-12,16,19-20H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
BXIFXXIJBZDWRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)