Documentos
666580
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
110-114 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
chave InChI
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Amination of aryl bromides catalyzed by Pd(dba)3 (Aldrich Catalog No. 328774) and Xantphos (Aldrich Catalog No. 526460).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Synlett, 2331-2331 (2007)