Documentos Principais
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3F3O
Número CAS:
Peso molecular:
112.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D <1.300
p.e.
25-32 °C
densidade
1.294 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
chave InChI
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
Aplicação
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.[1]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)