Documentos Principais
665649
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3F6N
Número CAS:
Peso molecular:
215.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
82 °C/18 mmHg
pf
55-59 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
chave InChI
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
153.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
67.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)