Documentos Principais
665606
Sigma-Aldrich
4-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
139.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
163-167 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
chave InChI
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)