Documentos Principais
665010
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(S-1,1′-binaphthyl-2,2′-dimethyl)phosphino]diethylamine
97%
Sinônimo(s):
Bis(S-2-(4,5-dihydro-3H-binaphtho[1,2-c;2′,1′-e]-phosphepino)ethyl)amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H41NP2
Peso molecular:
693.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
230-236 °C
grupo funcional
amine
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C(CP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)NCCP6Cc7ccc8ccccc8c7-c9c(C6)ccc%10ccccc9%10
InChI
1S/C48H41NP2/c1-5-13-41-33(9-1)17-21-37-29-50(30-38-22-18-34-10-2-6-14-42(34)46(38)45(37)41)27-25-49-26-28-51-31-39-23-19-35-11-3-7-15-43(35)47(39)48-40(32-51)24-20-36-12-4-8-16-44(36)48/h1-24,49H,25-32H2
chave InChI
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)