663557
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
Sinônimo(s):
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
238-243 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C8H6FN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
chave InChI
WRSVCKNLHZWSNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Bithiophene based azo dyes with possible nonlinear optical (NLO) properties.
- 4-Thiazolidinone derivatives as potent HCV NS5B polymerase inhibitors.
- 1,3,4-Thiadiazole and phenothiazine hybrids as possible antitubercular agents.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)