Documentos Principais
663476
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
207-211 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)