Documentos
663344
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
pf
142-146 °C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3