Documentos Principais
663182
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
193.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
Impurezas
~2.8 wt. % methanol
pf
190-194 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
chave InChI
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)