Documentos Principais
663123
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1-indanone
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7FO
Número CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
chave InChI
LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)