Documentos Principais
663069
Sigma-Aldrich
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
pf
157-161 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
chave InChI
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
Aplicação
Used in first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction and 1,3-dipolar addition.
Informações legais
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Artigos
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.