Ensaio
97%
forma
solid
pf
244-249 °C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,7,8,9)
chave InChI
KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges