Documentos Principais
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
13CH2=CH13CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
56.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
p.e.
-4.5 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
chave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinderHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)