Documentos Principais
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
Sinônimo(s):
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
About This Item
Fórmula linear:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
solubilidade
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
Descrição geral
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)