Key Documents
659118
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
154.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pb
60-80 °C/20 mmHg
pf
38-42 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
chave InChI
DGGUUSPCQWWLRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)