Documentos Principais
658367
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-methylaniline
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-2,6-dibromotoluene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.315,00
R$ 1.315,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.315,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
264.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.315,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
90-94 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)