Documentos Principais
657255
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BF4O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
126-133 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C10H11BF4O3/c1-2-3-4-18-10-8(14)6(12)5(11(16)17)7(13)9(10)15/h16-17H,2-4H2,1H3
chave InChI
DXYUAQQPCWNJQX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)